Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader
Artikelnummer. 11349163
Skift visning
Produkttype:
Microtiter Plader
Plade låg
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Ikke relevant
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Well Shape Sterilitet Pakningsstørrelse
11349163 Microtiter Plader Flad bund (F-brønd) Ikke steril Pakke med 50
11339163 Microtiter Plader Rund bund (U-brønd) Ikke steril Pakke med 50
11897403 Microtiter Plader Konisk bund (V-brønd) Ikke steril Pakke med 50
11399153 Microtiter Plader Rund bund (U-brønd) Steril Pakke med 50
11309163 Microtiter Plader Konisk bund (V-brønd) Steril Pakke med 50
11319163 Microtiter Plader Flad bund (F-brønd) Steril Pakke med 50
11329163 Plade låg Ikke relevant Steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11349163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 611F96
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 DKK
    427.62 DKK / Pakke med 50
    Spare 115.38 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader.
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader. Leveres uden låg; kan købes separat. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
  • Fremstillet af ny polystyren, hvilket giver fremragende optisk klarhed
  • Aseptisk fremstillede plader får ingen overfladebehandling og giver derfor en medium bindende overflade
  • Bestrålingsprocessen for de sterile plader gør overfladen mere hydrofil, og genererer derfor et højbindingsprodukt
  • Velegnet til brug ved en bølgelængde på 340nm
  • Kondensringe på låget hjælper sammen med hævede brøndfælge på bunden med at minimere risikoen for kontaminering fra omgivende brønde
  • Orienteringshjørner og alfanumerisk mærkning sikrer nem prøveidentifikation
  • Frostet skriveområde på pladens endevæg for tydelig identifikation
  • Hængende brønds design sikrer jævn temperaturfordeling omkring hver brønd
  • Pladerne leveres uden låg (kan købes separat)
  • In vitro kun brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Farve Klar
Produkttype Microtiter Plader
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Mængde 50/Pk.