Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader
Description
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader. Leveres uden låg; kan købes separat. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
- Fremstillet af ny polystyren, hvilket giver fremragende optisk klarhed
- Aseptisk fremstillede plader får ingen overfladebehandling og giver derfor en medium bindende overflade
- Bestrålingsprocessen for de sterile plader gør overfladen mere hydrofil, og genererer derfor et højbindingsprodukt
- Velegnet til brug ved en bølgelængde på 340nm
- Kondensringe på låget hjælper sammen med hævede brøndfælge på bunden med at minimere risikoen for kontaminering fra omgivende brønde
- Orienteringshjørner og alfanumerisk mærkning sikrer nem prøveidentifikation
- Frostet skriveområde på pladens endevæg for tydelig identifikation
- Hængende brønds design sikrer jævn temperaturfordeling omkring hver brønd
- Pladerne leveres uden låg (kan købes separat)
- In vitro kun brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 kasser |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Microtiter Plader |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Show More |