Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin Certificerede universelle beholdere– RNase, DNase, humant DNA og pyrogenfrit
Beskrivelse
Fremstillet under kontrollerede renrumsforhold har denne klare robuste RNase-, DNase-, human-DNA- og pyrogenfri polypropylenbeholder et væld af funktioner, som gør den til et laboratorium, der er vigtigt. Med et arbejdsvolumen på 25 ml og en praktisk, selvstående konisk base er den perfekt til en lang række almindelige laboratoriebrug fra prøvehåndtering til centrifugeringsapplikationer.
- Fri for RNase, DNase, humant DNA og pyrogener
- ½drej Quickstart-hætten for nem håndtering
- Fremragende tæthed* præstation– testet i overensstemmelse med BS EN 14254 Anneks D
- 95kPa kompatibel ved omgivelsestemperatur
- Tilgængelig almindelig eller med klare blå gradueringer og stor hvid markeringsplet
- Maksimal rcf 9.500 xg
- Praktisk selvstående konisk base
- Partinummer på hver container for sporbarhed
- Fås aseptisk fremstillet ved hjælp af kontrollerede, automatiserede renrumsprocesser eller steril ved bestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal beholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Højde (metrisk) | 94 mm |
| Mærke | Ingen etiket |
| Vis mere |
*Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Sterilin Beholdere, der opfylder lækagetestkriterierne i henhold til BS EN ISO 6717 ved hjælp af vand og et farvet farvestof. Bemærk: denne test med andre væsker giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Sterilin Containere under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Sterilin Beholdere er tætte ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges med deres udpegede lukninger.