Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin Certificerede universelle beholdere– RNase, DNase, humant DNA og pyrogenfrit
Artikelnummer. 15673934
Skift visning
Sterilitet:
Aseptisk
Ikke steril
Steril
Mærke:
Ingen etiket
Ja, dimitteret
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Mærke Lukningsmateriale Pakningsstørrelse
15673934 Ikke steril Ja, dimitteret Polypropylen Pakke med 400
15663934 Aseptisk Ingen etiket Polypropylen Pakke med 400
15857531 Steril Ingen etiket Polyethylen Pakke med 400
15867531 Steril Ja, dimitteret Polyethylen Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15673934 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30BPPRN
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Brug den mest alsidige beholder med en arbejdsvolumen på 25 ml. Ideel til de krævende krav til molekylærbiologi og genomiske forskningsapplikationer.
Fremstillet under kontrollerede renrumsforhold har denne klare robuste RNase-, DNase-, human-DNA- og pyrogenfri polypropylenbeholder et væld af funktioner, som gør den til et laboratorium, der er vigtigt. Med et arbejdsvolumen på 25 ml og en praktisk, selvstående konisk base er den perfekt til en lang række almindelige laboratoriebrug fra prøvehåndtering til centrifugeringsapplikationer.
  • Fri for RNase, DNase, humant DNA og pyrogener
  • ½drej Quickstart-hætten for nem håndtering
  • Fremragende tæthed* præstation– testet i overensstemmelse med BS EN 14254 Anneks D
  • 95kPa kompatibel ved omgivelsestemperatur
  • Tilgængelig almindelig eller med klare blå gradueringer og stor hvid markeringsplet
  • Maksimal rcf 9.500 xg
  • Praktisk selvstående konisk base
  • Partinummer på hver container for sporbarhed
  • Fås aseptisk fremstillet ved hjælp af kontrollerede, automatiserede renrumsprocesser eller steril ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal beholder
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Kvalitetssikret universalbeholder
Diameter (metrisk) 31 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Mærke Ja, dimitteret
nr. pr. sag 400/Cs.
RCF-vurdering 9,500 x g
Vis mere Vis mindre
*Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Sterilin Beholdere, der opfylder lækagetestkriterierne i henhold til BS EN ISO 6717 ved hjælp af vand og et farvet farvestof. Bemærk: denne test med andre væsker giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Sterilin Containere under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Sterilin Beholdere er tætte ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges med deres udpegede lukninger.