Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Hætter til glasrør
Description
Sikre dine prøver med disse autoklaverbare skruehætter til glasrør. Thermo Scientific™ Sterilin™ Hætter til glasrør fås med valg af gummi- eller PTFE-foring.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Fenolhætter, der passer til skruehalsrør 99449 og 99448
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Valg af gummi af PTFE liner
- Kun tilgængelig i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Lukkestørrelse | 16 mm |
| Liner materiale | Gummi |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Fenol |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Glasrør |