Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med flad bund med skruelåg, uden hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13053083
Kapacitet (metrisk):
17 ml
29,5 ml
Længde (metrisk):
125 mm
145 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstørrelse:
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 13053083
Brand: Corning™ 9944816
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer. Corning™ PYREX™ PYREX™ Borosilikatglas-kulturrør med flad bund er designet til både vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Røret har flad bund og kommer uden markeringsplet. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Gevind
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør
Etikettype Ingen
Emballage Bulk
Trådstørrelse 15-415
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas til dyrkning