Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med flad bund med skruelåg, uden hætter
Artikelnummer. 10434733 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
17 ml
29,5 ml
Længde (metrisk):
125 mm
145 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstørrelse:
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Trådstørrelse Pakningsstørrelse
10434733 29,5 ml 145 mm 20 mm 18-415 Pakke med 500
13053083 17 ml 125 mm 16 mm 15-415 Pakke med 250
10383613 17 ml 125 mm 16 mm 15-415 Pakke med 1000
11982348 29,5 ml 145 mm 20 mm 18-415 Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10434733 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9944819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 DKK
    2881.91 DKK / Pakke med 500
    Spare 203.09 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer. Corning™ PYREX™ PYREX™ Borosilikatglas-kulturrør med flad bund er designet til både vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Røret har flad bund og kommer uden markeringsplet. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Gevind
Kapacitet (metrisk) 29,5 ml
Længde (metrisk) 145 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør
Etikettype Ingen
Emballage Bulk
Trådstørrelse 18-415
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 20 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas til dyrkning