Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglas kulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6230196
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
Længde (metrisk):
100 mm
Mængde:
250/pakke, 1000/stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10313921
Brand: Thermo Scientific™ 9944913
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på kemikalie- og temperaturbestandige borosilikatglaskulturrør i dine hårde applikationer. Fås med flad eller rund bund, gevind for at acceptere en skruelåg.
Stol på kemikalie- og temperaturbestandige borosilikatglaskulturrør i dine hårde applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglaskulturrør fås med flad eller rund bund, gevind til at acceptere en skruelåg.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Høj modstandsdygtighed over for temperatur og kemiske angreb
  • Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør
  • Rørprofil skruegevind, kultur
  • Leveres uden hætter; autoklaverbare hætter fås separat
  • Autoklaverbar ved 121 °C
Bestillingsinformation
  • Kun tilgængelig i Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Skruegevind, kultur
Kapacitet (metrisk) 7,5 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 250/pakke, 1000/stk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning