Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglas kulturrør
Artikelnummer. 10313921
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11.5 mL
Længde (metrisk):
100 mm
Mængde:
250/Pk., 1000/Cs.
250/pakke, 1000/stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10313921 7,5 ml 100 mm 250/pakke, 1000/stk. Pakke med 1000
10509301 11.5 mL 100 mm 250/Pk., 1000/Cs. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10313921 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9944913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6870.00 DKK
    6408.83 DKK / Pakke med 1000
    Spare 461.17 DKK
    6% Slukket
På lager
Stol på kemikalie- og temperaturbestandige borosilikatglaskulturrør i dine hårde applikationer. Fås med flad eller rund bund, gevind for at acceptere en skruelåg.
Stol på kemikalie- og temperaturbestandige borosilikatglaskulturrør i dine hårde applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglaskulturrør fås med flad eller rund bund, gevind til at acceptere en skruelåg.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Høj modstandsdygtighed over for temperatur og kemiske angreb
  • Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør
  • Rørprofil skruegevind, kultur
  • Leveres uden hætter; autoklaverbare hætter fås separat
  • Autoklaverbar ved 121 °C
Bestillingsinformation
  • Kun tilgængelig i Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Skruegevind, kultur
Kapacitet (metrisk) 7,5 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 250/pakke, 1000/stk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning