Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ Plates
Artikelnummer. p-4525231
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11359163
Brand: Thermo Scientific™ 611F96BK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates.
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates. Supplied with no lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
  • Sorte 96-brønds plader er ideelle til fluorescensarbejde, hvor det sorte pigment forhindrer« krydstale« mellem brøndene— den lave baggrundsfluorescens minimerer lysspredning
  • Hvide 96-brønds plader er ideelle til bioluminescensundersøgelser, hvor pigmentet hjælper med reflektivitet og følsomhed
  • SBS kompatibel, hvilket sikrer passende pasform med al automatisering
  • Fremstillet af ny polystyren
  • Leveres usteril og giver en medium bindende overflade
  • Skorstensbrønddesign for at hjælpe med at reducere forurening
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres uden låg; hvis det kræves, er 642000 låget en passende pasform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 50 Sager, 5 Pk.
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Mængde 50/Pk.