Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Sort-hvide Microtiter™ plader
Artikelnummer. 11359163
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11359163 Sort Pakke med 50
11718194 Hvid Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 611F96BK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1059.72 DKK / Pakke med 50
    Spare 260.28 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Udfør både fluorescensarbejde og bioluminescensstudier med 96-brønds Thermo Scientific™ Sterilin™ sorte og hvide Microtiter™ plader.
Udfør både fluorescensarbejde og bioluminescensundersøgelser med 96-brønds Thermo Scientific™ Sterilin™ sort-hvide Microtiter™ plader. Leveres uden låg; hvis nødvendigt, passer 642000-låget vel.
  • Sorte 96-brønds plader er ideelle til fluorescensarbejde, hvor det sorte pigment forhindrer« krydstale« mellem brøndene— den lave baggrundsfluorescens minimerer lysspredning
  • Hvide 96-brønds plader er ideelle til bioluminescensundersøgelser, hvor pigmentet hjælper med reflektivitet og følsomhed
  • SBS kompatibel, hvilket sikrer passende pasform med al automatisering
  • Fremstillet af ny polystyren
  • Leveres usteril og giver en medium bindende overflade
  • Skorstensbrønddesign for at hjælpe med at reducere forurening
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres uden låg; hvis det kræves, er 642000 låget en passende pasform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 50 Sager, 5 Pk.
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Mængde 50/Pk.