Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11952568
Oversigt:
BenchGuard Ekstra
BænkGuard
Absorberingsevne:
400 ml/m2
800 ml/m 2
Mængde:
1 x 50 m rulle
1 x 50m rulle
100 ark
50 x ark
Pakningsstørrelse:
50 ark
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11952568
Brand: Thermo Scientific™ BG60/100
Beskyt bænke og andre overflader mod væskespild med den højabsorberende Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard .
Beskyt bænke og andre overflader mod væskespild med den højabsorberende Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberende foring giver også en pude til glasvarer, når det ved et uheld tabes på bordpladen.
  • Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
  • Plastic coated on one side to prevent soak through
  • Available in roll or sheet form
  • Rolls supplied in easy to use dispenser packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bench Guard
Absorberingsevne 400 ml/m2
Længde (engelsk) 1.607612 ft.
Længde (metrisk) 0.6 m
Bredde (engelsk) 1.607612 ft.
Bredde (metrisk) 0.49 m
Oversigt BænkGuard
Mængde 100 ark