Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Beskrivelse
Beskyt bænke og andre overflader mod væskespild med den højabsorberende Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberende foring giver også en pude til glasvarer, når det ved et uheld tabes på bordpladen.
- Fås i både 400mL/m 2 og 800mL/m 2 absorptionskapacitet
- Plastbelagt på den ene side for at forhindre gennemsivning
- Fås i rulle- eller arkform
- Ruller leveres i letanvendelige dispenserpakker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bænkvagt |
| Absorberingsevne | 800 ml/m 2 |
| Længde (engelsk) | 1.607612 ft. |
| Længde (metrisk) | 0.6 m |
| Bredde (engelsk) | 1.6076 ft. |
| Bredde (metrisk) | 0.49 m |
| Oversigt | BenchGuard Ekstra |
| Mængde | 50 x ark |