Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Artikelnummer. 11389183
Skift visning
Oversigt:
BenchGuard
BenchGuard Ekstra
Absorberingsevne:
400 ml/m2
800 ml/m 2
Mængde:
1 x 50m Rul
1 x 50m rulle
100 x Sheets
50 x ark
Pakningsstørrelse:
50 ark
Hver
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Absorberingsevne Mængde Pakningsstørrelse
11389183 BenchGuard Ekstra 800 ml/m 2 1 x 50m rulle Hver
11359183 BenchGuard 400 ml/m2 1 x 50m Rul Hver
11952568 BenchGuard 400 ml/m2 100 x Sheets Pakke med 100
11399183 BenchGuard Ekstra 800 ml/m 2 50 x ark 50 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11389183 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BG50E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 DKK
    1798.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.78 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Beskyt bænke og andre overflader mod væskespild med den højabsorberende Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard .
Beskyt bænke og andre overflader mod væskespild med den højabsorberende Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberende foring giver også en pude til glasvarer, når det ved et uheld tabes på bordpladen.
  • Fås i både 400mL/m 2 og 800mL/m 2 absorptionskapacitet
  • Plastbelagt på den ene side for at forhindre gennemsivning
  • Fås i rulle- eller arkform
  • Ruller leveres i letanvendelige dispenserpakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bænkvagt
Absorberingsevne 800 ml/m 2
Længde (engelsk) 1.607612 ft.
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (engelsk) 1.607612 ft.
Bredde (metrisk) 0.49 m
Oversigt BenchGuard Ekstra
Mængde 1 x 50m rulle