Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Cardboard holder for 511 bags
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12013072
Materiale:
Belagt tråd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12013072
Brand: Thermo Scientific™ S23B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
Thermo Scientific™ Sterilin Autoclave Bags are strong disposable bags with blue biohazard printing specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
  • Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
  • Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Coated wire holder for 511 bags
Materiale Belagt tråd
nr. pr. sag 10