Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser
Artikelnummer. 11389103
Skift visning
Dimensioner (L x B):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Materiale:
HDPE
Polypropylen
nr. pr. sag:
200
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale nr. pr. sag Pakningsstørrelse
11389103 610 x 406 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
11399093 660 x 305 mm HDPE 200 Pakke med 200
12320569 660 x 305 mm HDPE 200 Pakke med 200
11309103 610 x 406 mm HDPE 200 Pakke med 200
12330569 610 x 406 mm HDPE 200 Pakke med 200
11359103 660 x 305 mm HDPE 500 Pakke med 500
11844145 610 x 406 mm HDPE 500 Pakke med 500
11339103 810 x 610 mm HDPE 200 Pakke med 200
12360569 810 x 610 mm HDPE 200 Pakke med 200
12300579 660 x 305 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
11379103 660 x 305 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
12370569 660 x 305 mm Polypropylen 500 Pakke med 500
11349103 660 x 305 mm Polypropylen 500 Pakke med 500
12310579 610 x 406 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
11369103 601 x 406 mm Polypropylen 500 Pakke med 500
12390569 601 x 406 mm Polypropylen 500 Pakke med 500
12350569 810 x 610 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
11329103 810 x 610 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11389103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 509LHT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1145.62 DKK / Pakke med 200
    Spare 39.38 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
  • HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
  • Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
  • Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaveposer (PP)
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 200
Temperaturområde (metrisk) 135 °C
Dimensioner (L x B) 610 x 406 mm
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 610 mm
Bredde (metrisk) 406 mm