Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser
Artikelnummer. 11379103
Skift visning
Dimensioner (L x B):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Materiale:
HDPE
Polypropylen
nr. pr. sag:
200
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale nr. pr. sag unitSize
11379103 660 x 305 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
11399093 660 x 305 mm HDPE 200 Pakke med 200
11309103 610 x 406 mm HDPE 200 Pakke med 200
11359103 660 x 305 mm HDPE 500 Pakke med 500
11844145 610 x 406 mm HDPE 500 Pakke med 500
11339103 810 x 610 mm HDPE 200 Pakke med 200
11349103 660 x 305 mm Polypropylen 500 Pakke med 500
11389103 610 x 406 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
11369103 601 x 406 mm Polypropylen 500 Pakke med 500
11329103 810 x 610 mm Polypropylen 200 Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11379103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 509HT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
  • HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
  • Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
  • Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaveposer (PP)
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 200
Temperaturområde (metrisk) 135 °C
Dimensioner (L x B) 660 x 305 mm
Længde (engelsk) 26 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 660 mm
Bredde (metrisk) 305 mm