Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser
GREENER_CHOICE
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
Brand:  Thermo Scientific™ 510LHT
2310.06 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11369103
  • 3030.00 DKK / Pakke med 500
Consumables Monthly Promotion
Brug rabatkode 24227 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
  • HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
  • Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
  • Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaveposer (PP)
500
601 x 406mm
610 mm
406 mm
Polypropylen
135 °C
24 tommer
16 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer80929 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Katalognummer510LHT
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.
    Promo Code: 24227
    Expires2025-08-31
    Days
    2
    Hours
    7
    Minutes
    26
    Seconds
    24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser >