Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
Brand: Thermo Scientific™ 510-17
1529.52 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24227" to get your promotional price.
Beskrivelse
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
- HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
- Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
- Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
Tekniske data
Autoklaveposer (HDPE) | |
500 | |
660 x 305mm | |
660 mm | |
305 mm |
HDPE | |
121 °C | |
26 tommer | |
12 tommer |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
219542 | Overensstemmelsescertifikat | 30/05/2025 | 510-17,51017 |