Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11349103
Dimensioner (L x B):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Materiale:
HDPE
Polypropylen
nr. pr. sag:
200
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 11349103
Brand: Thermo Scientific™ 510HT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
  • HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
  • Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
  • Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaveposer (PP)
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
Temperaturområde (metrisk) 135 °C
Dimensioner (L x B) 660 x 305 mm
Længde (engelsk) 26 tommer
Længde (metrisk) 660 mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 305 mm