Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklave poser
Description
Sterilin Autoklaveposer er stærke engangsposer med blåt biohazard-tryk, der er specielt designet til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklaver eller forbrændingsanlæg.
- HDPE-poser er velegnede til sterilisering ved °121 C og polypropylenposer er egnede til inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald ved 135 °C
- Bekvem“ tissueboks” kartoner dispenserer poser individuelt
- Belagte trådstativ eller papholdere tilgængelige til brug med autoklaveposer
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
Specifications
Specifications
| Oversigt | Autoklaveposer (HDPE) |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 200 |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C |
| Dimensioner (L x B) | 610 x 406 mm |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 16 tommer |
| Længde (metrisk) | 610 mm |
| Bredde (metrisk) | 406 mm |