Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere
Artikelnummer. 11817113
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Mærke:
Ingen etiket
Trykt
Inkluderer:
Borsyre
Dækglas
Kun beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 700
Artikelnummer. 11817113
Brand: Thermo Scientific™ 129AX/1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar små prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere.
Opbevar små prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Suitable for centrifugation at 7,200 x g
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Available pre-filled with boric acid (0.09g) for the preservation of urine samples
  • Available with removable glass coverslip—ideal for work on the culture of intracellular organisms (e.g., Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Note:
These containers are for in vitro use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bijou Container
Materiale Polystyrene
Form Cylindrical
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Certificeringer/compliance Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC.
Lukningsmateriale Polyethylene
Oversigt Bijou + coverslip
Diameter (metrisk) 22.5 mm
Højde (metrisk) 50.2 mm
Inkluderer Dækglas
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 700/Cs.