Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Mærke:
Ingen etiket
Trykt
Inkluderer:
Borsyre
Dækglas
Kun beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 700
Beskrivelse
Opbevar små prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Features:
- Aseptically manufactured
- Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
- Available pre-filled with boric acid (0.09g) for the preservation of urine samples
- Available with removable glass coverslip—ideal for work on the culture of intracellular organisms (e.g., Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Note:
These containers are for in vitro use only.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bijou Container |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Certificeringer/compliance | Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Oversigt | Bijou + boric acid |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Højde (metrisk) | 50.2 mm |
| Vis mere |