Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere
Artikelnummer. 11399133
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Mærke:
Ingen etiket
Trykt
Inkluderer:
Borsyre
Coverslip
Kun beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Mærke Inkluderer Pakningsstørrelse
11399133 Ikke steril Trykt Kun beholder Pakke med 700
11369123 Ikke steril Ingen etiket Kun beholder Pakke med 700
11738988 Ikke-steril Trykt Borsyre Pakke med 700
11817113 Steril Ingen etiket Coverslip Pakke med 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 129B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Opbevar små prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere.
Opbevar små prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-beholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • Aseptisk fremstillet
  • Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
  • Fås på forhånd fyldt med borsyre (0,09 g) til konservering af urinprøver
  • Fås med aftageligt dækglas, der —er ideelt til arbejde med dyrkning af intracellulære organismer (f.eks. Chlamydia trachomatis, Rickettsia osv.)
Bemærk:
Disse beholdere er kun til in vitro- brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bijou Container
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Bijou
Diameter (metrisk) 22.5 mm
Højde (metrisk) 50.2 mm
Inkluderer Kun beholder
Mærke Trykt
Mængde 700/Cs.