Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm kontaktplade
Artikelnummer. 11379273
Skift visning
Diameter (metrisk):
67 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11379273 67 mm Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 11379273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50417
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Udfør rutinemæssig hygiejneovervågning af overflader vha Thermo Scientific™ Sterilin™ 55mm kontaktplade petriskåle.
Udfør rutinemæssig hygiejneovervågning af overflader vha Thermo Scientific™ Sterilin™ 55mm kontaktplade petriskåle.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • Kuppelformet base hjælper med vedhæftning
  • Tredobbelt ventileret hjælper med gasudveksling
  • Nummereret gitter på bunden letter kolonioptælling
  • Dyb skørtet base hjælper stabiliteten, når den stables
  • Aseptisk fremstillet
Bestillingsoplysninger:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 25 cm² overfladeareal er i overensstemmelse med både Institute of Environmental Sciences (IES, 1993) og International Pharmaceutical Federation (IPF, 1990) standarder
Oversigt Kontaktplade, 55mm
Kulturområde 25 sq. cm
Form Rund
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Type Kontaktplade
nr. pr. sag 300
nr. pr. pakke 10
Aftræk 3
Højde (metrisk) 10.4 mm
Diameter (metrisk) 67 mm