Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524670
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Højde (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Aftræk:
1
3
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 500
Pakke med 540
Pakke med 700
Pakke med 80
Pakke med 800
Artikelnummer. 11329283
Brand: Thermo Scientific™ 121V
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Mindre størrelser er ideelle til brug, når der er behov for besparelser i inkubatorplads
  • 55 mm skålen rummer 47 mm membranfiltre, hvilket gør den velegnet til vandtestning
  • Et fad med en diameter på 50 mm (katalognummer 124) er over 20 mm dybt og designet til brug med flydende medier for at lette håndteringen
  • 140 mm fad er produceret og testet i henhold til EN ISO 24998 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller
  • Aseptisk fremstillet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Rund
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Petriskål
nr. pr. sag 800
nr. pr. pakke 10
Aftræk 3
Højde (metrisk) 11 mm
Højde (engelsk) 11''
Diameter (metrisk) 35 mm