Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11749242
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Højde (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20.3 mm
21.1 mm
Aftræk:
1
3
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 500
Pakke med 540
Pakke med 700
Pakke med 80
Pakke med 800
Artikelnummer. 11749242
Brand: Thermo Scientific™ PF55
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Mindre størrelser er ideelle til brug, når der er behov for besparelser i inkubatorplads
  • 55 mm skålen rummer 47 mm membranfiltre, hvilket gør den velegnet til vandtestning
  • Et fad med en diameter på 50 mm (katalognummer 124) er over 20 mm dybt og designet til brug med flydende medier for at lette håndteringen
  • 140 mm fad er produceret og testet i henhold til EN ISO 24998 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller
  • Aseptisk fremstillet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Rund
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Type Petriskål
nr. pr. sag 1620
nr. pr. pakke 15
Aftræk Nej
Højde (metrisk) 12 mm
Højde (engelsk) 12 tommer
Diameter (metrisk) 55 mm