Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle
Artikelnummer. 11369273
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Højde (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Aftræk:
1
3
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 500
Pakke med 540
Pakke med 700
Pakke med 80
Pakke med 800
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Aftræk Pakningsstørrelse
11369273 60 mm 15 mm 1 Pakke med 540
11329283 35 mm 11 mm 3 Pakke med 800
11359273 50 mm 14 mm 1 Pakke med 700
10655821 50 mm 20,3 mm 1 Pakke med 500
11749242 55 mm 12 mm Nej Pakke med 1620
11339283 139 mm 21,1 mm 3 Pakke med 80
12363388 139 mm 21,1 mm 3 Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11369273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.09 DKK
    2171.14 DKK / Pakke med 540
    Spare 763.95 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Aseptisk fremstillet
  • Et fad med en diameter på 50 mm (katalognummer 124) er over 20 mm dybt og designet til brug med flydende medier for at lette håndteringen
  • 55 mm skålen rummer 47 mm membranfiltre, hvilket gør den velegnet til vandtestning
  • 140 mm fad er produceret og testet i henhold til EN ISO 24998 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Rund
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Petriskål
nr. pr. sag 540
nr. pr. pakke 10
Aftræk 1
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm