Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle
Artikelnummer. 11359273
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Højde (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Aftræk:
1
3
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 500
Pakke med 540
Pakke med 700
Pakke med 80
Pakke med 800
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Aftræk Pakningsstørrelse
11359273 50 mm 14 mm 1 Pakke med 700
11329283 35 mm 11 mm 3 Pakke med 800
11369273 60 mm 15 mm 1 Pakke med 540
10655821 50 mm 20,3 mm 1 Pakke med 500
11749242 55 mm 12 mm Nej Pakke med 1620
11339283 139 mm 21,1 mm 3 Pakke med 80
12363388 139 mm 21,1 mm 3 Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11359273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2423.90 DKK
    2320.93 DKK / Pakke med 700
    Spare 102.97 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Aseptisk fremstillet
  • Et fad med en diameter på 50 mm (katalognummer 124) er over 20 mm dybt og designet til brug med flydende medier for at lette håndteringen
  • 55 mm skålen rummer 47 mm membranfiltre, hvilket gør den velegnet til vandtestning
  • 140 mm fad er produceret og testet i henhold til EN ISO 24998 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 50 mm petriskål 1 udluftning (fladt)
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Type Petriskål
Til brug med (applikation) Bakteriologi
nr. pr. sag 700
nr. pr. pakke 10
Mængde 700
Aftræk 1
Højde (metrisk) 14 mm
Diameter (metrisk) 50 mm