Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle
Beskrivelse
Spar inkubatorplads med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 til 140 mm petriskåle. Disse små retter er velegnede til de fleste anvendelser.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Mindre størrelser er ideelle til brug, når der er behov for besparelser i inkubatorplads
- 55 mm skålen rummer 47 mm membranfiltre, hvilket gør den velegnet til vandtestning
- Et fad med en diameter på 50 mm (katalognummer 124) er over 20 mm dybt og designet til brug med flydende medier for at lette håndteringen
- 140 mm fad er produceret og testet i henhold til EN ISO 24998 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller
- Aseptisk fremstillet
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Type | Petriskål |
| Nå tælle | 1 |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Aftræk | 1 |
| Højde (metrisk) | 20,3 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |