Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13.5mL Centrifuge Tubes
Lukketype:
Ikke-vatteret kasket
Vatteret kasket
Sterilitet:
Steril
nr. pr. sag:
450
Produkttype:
Konisk basisrør
Rundt basisrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 450
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Sterilin 13.5mL Centrifuge Tubes are offered in a wide range of styles for various applications. Tubes are polystyrene with polyethylene cap.
- Manufactured from virgin polystyrene
- Recommended RCF 3,200 × g in suitably balanced rotors
- Molded graduation marks at 5 and 10mL
- Wadded or nonwadded cap
- Supplied nonsterile
- Available as both round and conical base
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Red |
| Kapacitet (metrisk) | 13.5 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| nr. pr. sag | 450 |
| Sterilitet | Steril |
| Form | Conical, Round |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Bund form | Conical, Round |
| Lukketype | Vatteret kasket |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Vis mere |