Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ 100 mm firkantede petriskåle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11349273
Nå tælle:
1
25
Aftræk:
Nej
Valgbar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. 11349273
Brand: Thermo Scientific™ 10917
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemføre forskellige ansøgninger med Thermo ScientificTM SterilinTM 100 mm firkantede petriskåle, fås i både ruminddelte og ikke-opdelte formater.
Gennemføre forskellige ansøgninger med Thermo Scientific™ Sterilin™ 100 mm firkantede petriskåle, fås i både ruminddelte og ikke-opdelte formater. Fremstillet i renrumsklasse 7 Betingelser for at udelukke mikrobiologisk kontaminering.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Ikke-opdelt:
  • Ideel til testning af antibiotikafølsomhed, når der kræves et stort overfladeareal og en meget flad base
Opdelt:
  • Ideel til arbejde med små mængder flydende medier eller til opbevaring af prøver
  • 25 rum har hver et overfladeareal på 3,7 cm 2 og en kapacitet på 5 ml
  • Låget har valgbare ventilerende eller ikke-ventilerende positioner, hvor låget drejer 90° for at give mulighed for udluftning eller ikke-udluftning af parabolen
Bestillingsoplysninger:
Ikke tilgængelig i øjeblikket i Nordamerika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Petriskål, 100 mm
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 5 mL (Single Compartment)
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Type Petriskål
Nå tælle 1
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 4
Aftræk Nej