Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Teske stil prøveudtagning ske
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
10 ml
Beskrivelse
- Langt håndtag når ind i krukker, flasker og andre lukkede områder
- Kan også bruges til dispensering af små mængder
- Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
- High impact polystyren (HIPS) skeer varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
- Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
- Klar til engangsbrug og bortskaffelse
- Parti stemplet for nøjagtig sporing
- Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Produkttype | Ske |
| Størrelse | Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.) |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5.375 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 13.7 cm |
| Materiale | Kraftig polystyren |