Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Teske stil prøveudtagning ske
Artikelnummer. 16682814 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
10 ml
Artikelnummer. 16682814
Brand: Bel-Art™ F369410003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spoon er designet til hurtig og effektiv overfladeprøvetagning af pulver og granulat. Anvendes af medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemiske virksomheder.
  • Langt håndtag når ind i krukker, flasker og andre lukkede områder
  • Kan også bruges til dispensering af små mængder
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • High impact polystyren (HIPS) skeer varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 100/Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Produkttype Ske
Størrelse Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.)
Længde (engelsk) Håndtag 5.375 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 13.7 cm
Materiale Kraftig polystyren