Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Sterile Styren Sampler skeer
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
1.23 mL
2,46 ml
2.46 mL
4,93 ml
4.93 mL
14,79 ml
14.79 mL
Mængde:
10 stk./pakke
200/Cs.
Description
Fremstillet af polystyren plast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile styrenprøvetagningsskeer er designet til at samle små mængder prøvemateriale.
- Steril, individuelt emballeret, steriliseret ved gammabestråling, parti stemplet for nøjagtig partisporing og sendt med et certifikat for behandling til sterilisering
- FDA kvalitet materialer; sikker for kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
- Langt håndtag når let ind i krukker, flasker og andre afgrænsede områder og minimerer potentialet for personlig kontakt med prøvematerialet
- Samlet længde 17,8 cm (7 tommer)
Specifications
Specifications
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 4,93 ml |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Designet til at indsamle små mængder prøvemateriale |
| Show More |