Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Sterile Styren Sampler skeer
Artikelnummer. 15510142 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
1.23 mL
2,46 ml
2.46 mL
4,93 ml
4.93 mL
14,79 ml
14.79 mL
Mængde:
10 stk./pakke
200/Cs.
Artikelnummer. 15510142
Brand: Bel-Art™ H369420010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile prøvetagningsskeer i polystyrenplast er designet til at samle små mængder prøvemateriale.
Fremstillet af polystyren plast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile styrenprøvetagningsskeer er designet til at samle små mængder prøvemateriale.
  • Steril, individuelt emballeret, steriliseret ved gammabestråling, parti stemplet for nøjagtig partisporing og sendt med et certifikat for behandling til sterilisering
  • FDA kvalitet materialer; sikker for kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
  • Langt håndtag når let ind i krukker, flasker og andre afgrænsede områder og minimerer potentialet for personlig kontakt med prøvematerialet
  • Samlet længde 17,8 cm (7 tommer)
Tekniske data
Mængde 10 stk./pakke
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 2,46 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Designet til at indsamle små mængder prøvemateriale
Længde (engelsk) 7 tommer
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Dimensioner (L x B) 17.8 x 2.5 cm
Inkluderer Attest for sterilisation
Materiale Polystyren
Håndtag Type Lang
Længde (metrisk) 17.8 cm