Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Sterile Styren Sampler skeer
Artikelnummer. 11761566
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
1.23 mL
2,46 ml
2.46 mL
4,93 ml
4.93 mL
14,79 ml
14.79 mL
Mængde:
10 stk./pakke
200/Cs.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde
11761566 14.79 mL 200/Cs.
15500142 1,23 ml 10 stk./pakke
11378733 2.46 mL 200/Cs.
15530142 14,79 ml 10 stk./pakke
10573924 1.23 mL 200/Cs.
15510142 2,46 ml 10 stk./pakke
15520142 4,93 ml 10 stk./pakke
11316944 4.93 mL 200/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11761566 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369460000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1303.53 DKK / Pakke med 200
    Spare 331.47 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Sterile prøvetagningsskeer i polystyrenplast er designet til at samle små mængder prøvemateriale.
Fremstillet af polystyren plast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile styrenprøvetagningsskeer er designet til at samle små mængder prøvemateriale.
  • Steril, individuelt emballeret, steriliseret ved gammabestråling, parti stemplet for nøjagtig partisporing og sendt med et certifikat for behandling til sterilisering
  • FDA kvalitet materialer; sikker for kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
  • Langt håndtag når let ind i krukker, flasker og andre afgrænsede områder og minimerer potentialet for personlig kontakt med prøvematerialet
  • Samlet længde 17,8 cm (7 tommer)
Specifications
Mængde 200/Cs.
Kapacitet (engelsk) 3 tsp.
Kapacitet (metrisk) 14.79 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Designet til at indsamle små mængder prøvemateriale
Længde (engelsk) 7 tommer
Bredde (engelsk) 1,53 tommer
Bredde (metrisk) 4 cm
Dimensioner (L x B) 17.8 x 4 cm
Inkluderer Steriliseringscertifikat
Materiale Polystyren
Håndtag Type Lang
Længde (metrisk) 17.8 cm
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Spoon