Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Single Slot Powder Sampler
Artikelnummer. 16836926
Skift visning
Længde (metrisk):
62 cm
97 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16836926 97 cm
16826926 62 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16836926 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378750970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.00 DKK
    2368.01 DKK / Pakke med 20
    Spare 451.99 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Ideel til at tage en enkelt, målrettet 50 ml prøve fra fritflydende pulvere og granulat
  • Efter indsættelse, drej røret for at åbne, luk derefter opsamlingsåbningen og fjern det for at hente prøven
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE) prøvetagning varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Mængde 20/Pk.
Længde (metrisk) 97 cm