Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Krudttyv
Artikelnummer. 16672824
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
50 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
16672824 50 pmol RNA pr. reaktion 50 cm -
16682824 5 ml 50 cm -
16692824 10 ml 50 cm -
16602834 20 ml 50 cm -
16612834 1 ml 100 cm Pakke med 20
16622834 5 ml 100 cm -
16632834 10 ml 100 cm -
16642834 20 ml 100 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16672824 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378740001
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Powder Thief er tilgængelig i to længder og fire spidsvolumener og kan nemt tages prøver fra målrettede steder i bulkpulvere.
  • Anvendes af medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemiske virksomheder.
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE) varmeforseglet i individuel polyethylenpose
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 20/Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Produkttype Pulverprøveudtager
Længde (engelsk) 19,75 tommer.
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 50 cm