Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Krudttyv
Artikelnummer. 16622834 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
50 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 16622834
Brand: Bel-Art™ F378741005
Powder Thief er tilgængelig i to længder og fire spidsvolumener og kan nemt tages prøver fra målrettede steder i bulkpulvere.
  • Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Tekniske data
Mængde 20/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Produkttype Powder Sampler
Længde (engelsk) 39.4 in.
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 100 cm