Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Krudttyv
Artikelnummer. 16602834 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
50 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 16602834
Brand: Bel-Art™ F378740020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Powder Thief er tilgængelig i to længder og fire spidsvolumener og kan nemt tages prøver fra målrettede steder i bulkpulvere.
  • Anvendes af medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemiske virksomheder.
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE) varmeforseglet i individuel polyethylenpose
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 20/Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Produkttype Pulverprøveudtager
Længde (engelsk) 19,75 tommer.
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 50 cm