Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Powder Lance prøveudtagere
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
125 ml
200 ml
Længde (metrisk):
40 cm
60 cm
95 cm
Beskrivelse
- Åben klinge fungerer godt med klæbrige, sammenhængende pulvere
- Afrundede kanter hjælper med at holde prøven på plads
- Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer
- Sikker til brug af fødevarer, medicin og kosmetik
- High density polyethylen (HDPE) lanse er varmeforseglet i individuel polyethylenpose
- Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
- Klar til engangsbrug og bortskaffelse
- Parti stemplet for nøjagtig sporing
- Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pulverprøveudtager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 20/Pk. |
| Længde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 60 cm |