Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beskrivelse
- Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
- High impact polystyren (HIPS) scoops varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
- Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
- Klar til engangsbrug og bortskaffelse
- Parti stemplet for nøjagtig sporing
- Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Produkttype | Scoop |
| Dimensioner (L x B) | Skål: 7,2 x 4,9 x 2,8 cm (2,875 x 2 x 1,125 tommer) |
| Længde (engelsk) Håndtag | 4,25 tommer |
| Længde (metrisk) håndtag | 10.6 cm |
| Materiale | Kraftig polystyren |