Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Artikelnummer. 16602814 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Artikelnummer. 16602814
Brand: Bel-Art™ F369092500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning, produktionsarbejde og laboratoriebrug for medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemiske virksomheder.
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • High impact polystyren (HIPS) scoops varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 15/Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 85 oz.
Kapacitet (metrisk) 2500 ml
Produkttype Kemi Scoop
Dimensioner (L x B) Skål: 21 x 16,6 x 12,2 cm (8,25 x 6,5 x 4,875 tommer)
Længde (engelsk) Håndtag 5.875 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 14.8 cm
Materiale Kraftig polystyren