Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo prøveudtagningspipetter
Artikelnummer. 16896916 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
180 ml
225 ml
Artikelnummer. 16896916
Brand: Bel-Art™ F378721100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning fra beholdere med smal eller bred mund på op til 208 liter (55 gallon) tromler
  • Rækkes ned i beholderen, mens du holder hånden fri af indholdet
  • Diameter tillader brug gennem tromlebunghul eller andre små åbninger
  • Farvekodet ende hjælper med at forhindre håndteringsfejl
  • Væsker med lav viskositet trænger let ind gennem de 3 mm (0,125 in.) spidshul
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • High-density polyethylen (HDPE) pipetter varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 225 mL
Kapacitet (metrisk) 225 ml
Mængde 37/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 2.1 cm
Længde (metrisk) 110 cm