Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo prøveudtagningspipetter
Artikelnummer. 16886916
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
80 ml
180 ml
225 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16886916 180 ml
16876916 80 ml
16896916 225 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16886916 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F378720900
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideel til prøveudtagning fra beholdere med smal eller bred mund på op til 208 liter (55 gallon) tromler
  • Rækkes ned i beholderen, mens du holder hånden fri af indholdet
  • Diameter tillader brug gennem tromlebunghul eller andre små åbninger
  • Farvekodet ende hjælper med at forhindre håndteringsfejl
  • Væsker med lav viskositet trænger let ind gennem de 3 mm (0,125 in.) spidshul
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • High-density polyethylen (HDPE) pipetter varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Specifications
Produkttype MiniSampler
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 180 mL
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Mængde 50/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 2.1 cm
Længde (metrisk) 90 cm