Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo prøveudtagningspipetter
Artikelnummer. 16876916 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
180 ml
225 ml
Artikelnummer. 16876916
Brand: Bel-Art™ F378720450
Ideel til prøveudtagning fra beholdere med smal eller bred mund på op til 208 liter (55 gallon) tromler
  • Reaches into container while keeping hand clear of contents
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Color-coded end helps prevent handling errors
  • Low-viscosity liquids enter easily through the 3 mm (0.125 in.) tip hole
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) pipettes heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Tekniske data
Produkttype Liquid Sampler
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 80 mL
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Mængde 50/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 2.1 cm
Længde (metrisk) 45 cm