Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Fladbunds prøvetagningsske
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Flad bund giver mulighed for brug som vejebåd
- Omtrentlige volumener kan måles ved at fjerne overskydende pulver
- Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
- High impact polystyren (HIPS) scoops varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
- Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
- Klar til engangsbrug og bortskaffelse
- Parti stemplet for nøjagtig sporing
- Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Størrelse | Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.) |
| Længde (engelsk) Håndtag | 2,75 tommer |
| Længde (metrisk) håndtag | 7 cm |
| Vis mere |