Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Fladbunds prøvetagningsske
Artikelnummer. 16612814 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16612814
Brand: Bel-Art™ F369110025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fladbundede prøvetagningsscoops bruges af medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemivirksomheder til generel produktion eller laboratoriearbejde.
  • Flad bund giver mulighed for brug som vejebåd
  • Omtrentlige volumener kan måles ved at fjerne overskydende pulver
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • High impact polystyren (HIPS) scoops varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 100/Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kemi Scoop
Størrelse Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.)
Længde (engelsk) Håndtag 2,75 tommer
Længde (metrisk) håndtag 7 cm
Materiale Kraftig polystyren