Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Ekstra lange, bøjede skeer
Shop All SP Scienceware Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Description
- Langt håndtag tillader prøvetagning på afstand, hvilket reducerer risikoen for kontaminering
- Håndtaget er bøjet ved skålen for at gøre det nemmere at hente prøver, inklusive inde fra høje beholdere
- Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
- Højdensitets polyethylen (HDPE) skeer varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
- Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
- Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Specifications
Specifications
| Mængde | 100/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Produkttype | Ske |
| Længde (metrisk) håndtag | 30 cm |
| Materiale | HDPE |